3-Brom-1,1,1-trifluoraceton ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
B1240-25G B1240-5G
TCIAB1240-25GEA 1400 NOK
TCIAB1240-25G TCIAB1240-5G
3-Brom-1,1,1-trifluoraceton ≥95.0% (by GC)
3-Brom-1,1,1-trifluoraceton
Formel: BrH₂CC(O)CF₃
MW: 190,95 g/mol
Kokepunkt: 88°C
Tetthet: 1,8389 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 5°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00039237
CAS-nummer: 431-35-6
EINECS: 207-071-9
FN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6593ed9b806da411ecfe07c8a46e08c3e66c8db5&vid=b2f3b892dd0df8c0f152480ad3c6cdffe20a12f1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %