Bromacetaldehyd dietyl acetal ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Bromo-1,1-diethoxyethane
B0957-25ML B0957-500ML B0957-100ML
TCIAB0957-25MLEA 220 NOK
TCIAB0957-25ML TCIAB0957-500ML TCIAB0957-100ML
Bromacetaldehyd dietyl acetal ≥95.0% (by GC)
Bromacetaldehyd dietyl acetal
Formel: BrH₂CCH(OCH₂CH₃)₂
MW: 197,07 g/mol
Kokepunkt: 67°C
Tetthet: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 51°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000214
CAS-nummer: 2032-35-1
EINECS: 217-989-1
FN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=082a4a331b1e17b9849f92ed506aff2762ca5fd0&vid=b1974fde73c4f6f71fa7926d886148863bc44c23&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %