3-Brom-1,1-dimetoksypropan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
3-Bromo-1,1-dimethoxypropane
B1901-25G
B1901-5G
TCIAB1901-25GEA
7200
NOK
TCIAB1901-25G
TCIAB1901-5G
3-Brom-1,1-dimetoksypropan ≥98.0% (by GC)
3-Brom-1,1-dimetoksypropan
Formel:
BrH₂CCH₂CH(OCH₃)₂ MW: 183,05 g/mol Kokepunkt: 60°C Flash punkt: 46°C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00013245 CAS-nummer: 36255-44-4 EINECS: 252-936-6 FN: 1993 ADR: 3,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |