Butyraldehyd ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Butylaldehyde, Butanal
B0751-25ML B0751-500ML
TCIAB0751-25MLEA 245 NOK
TCIAB0751-25ML TCIAB0751-500ML
Butyraldehyd ≥98.0% (by GC)
Butyraldehyd
Formel: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Kokepunkt: 76 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –99 °C
Tetthet: 0,803 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –7°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007023
CAS-nummer: 123-72-8
EINECS: 204-646-6
FN: 1129
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,01591
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30b7adb60ecd5c19898fea248c74dc7dc566efe0&vid=9d49de92efe73d6bb616d9c6954dc99360ff0fdd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %