Propionaldehyd (propanal) ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Propanal
P0498-25ML P0498-500ML
TCIAP0498-25MLEA 220 NOK
TCIAP0498-25ML TCIAP0498-500ML
Propionaldehyd (propanal) ≥98.0% (by GC)
Propionaldehyd (propanal)
Formel: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Kokepunkt: 46°C
Smeltepunkt: -81°C
Tetthet: 0,811 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: -37°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007020
CAS-nummer: 123-38-6
EINECS: 204-623-0
FN: 1275
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,07823
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %