Sodium triacetoxyborohydride ≥80.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
S0394-100G S0394-25G
TCIAS0394-100GEA 2050 NOK
TCIAS0394-100G TCIAS0394-25G
Sodium triacetoxyborohydride ≥80.0% (by titrimetric analysis)
Sodium triacetoxyborohydride
Formel: C₆H₁₀BNaO₆
MW: 211,94 g/mol
Smeltepunkt: 114…118 °C
MDL nummer: MFCD00012211
CAS-nummer: 56553-60-7
FN: 2813
ADR: 4.3,III
Merck Indeks: 14,08695
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5674fe7b957ee8f986212c93b778865e48e2bec&vid=f5674fe7b957ee8f986212c93b778865e48e2bec&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity (NBS Method) min. 80.0 %