3,6-Dibromocarbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3,6-Dibromo-9H-carbazole
D2983-1G D2983-25G D2983-5G
TCIAD2983-1GEA 220 NOK
TCIAD2983-1G TCIAD2983-25G TCIAD2983-5G
3,6-Dibromocarbazole ≥98.0% (by GC)
3,6-Dibromocarbazole
Formel: C₁₂H₇Br₂N
MW: 325 g/mol
MDL nummer: MFCD00004961
CAS-nummer: 6825-20-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68a9debbe011df9a689688285b713657af7f5678&vid=68a9debbe011df9a689688285b713657af7f5678&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 210.0 to 214.0 deg-C