2,5-Dibromo-3-picoline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,5-Dibromo-3-methylpyridine
D3455-25G D3455-5G
TCIAD3455-25GEA 620 NOK
TCIAD3455-25G TCIAD3455-5G
2,5-Dibromo-3-picoline ≥98.0% (by GC)
2,5-Dibromo-3-picoline
Formel: C₆H₅Br₂N
MW: 250,92 g/mol
Kokepunkt: 114°C
MDL nummer: MFCD02093085
CAS-nummer: 3430-18-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f0f0e3cb947f6265c0d941334b3a1adfb939983&vid=5f0f0e3cb947f6265c0d941334b3a1adfb939983&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 47.0 deg-C