1-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Chloro-3-fluorobromobenzene
B3119-25G B3119-5G
TCIAB3119-25GEA 1725 NOK
TCIAB3119-25G TCIAB3119-5G
1-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzene
Formel: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04038306
CAS-nummer: 883499-24-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b14b6a20e282189532d659ca57d7e695e7a15dac&vid=b14b6a20e282189532d659ca57d7e695e7a15dac&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 27.0 to 31.0 deg-C