2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Bromo-4-fluorochlorobenzene, 2-Bromo-4-chlorofluorobenzene, 1-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzene, 3-Bromo-1-chloro-4-fluorobenzene
B2956-25G B2956-5G
TCIAB2956-25GEA 1375 NOK
TCIAB2956-25G TCIAB2956-5G
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene
Formel: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Kokepunkt: 90°C
Flash punkt: 85°C
MDL nummer: MFCD00672934
CAS-nummer: 1996-30-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b32da8c5025beff9b75b4feb05638dba9698f1f3&vid=b32da8c5025beff9b75b4feb05638dba9698f1f3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %