5-Bromo-2-methoxybenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
B3123-5G B3123-25G
TCIAB3123-5GEA 1025 NOK
TCIAB3123-5G TCIAB3123-25G
5-Bromo-2-methoxybenzonitrile ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-2-methoxybenzonitrile
Formel: C₈H₆BrNO
MW: 212,05 g/mol
MDL nummer: MFCD00143429
CAS-nummer: 144649-99-0
FN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cf684d9af387c5ec3df98af7d3b2fb4f9e500cc&vid=0cf684d9af387c5ec3df98af7d3b2fb4f9e500cc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C