2-Bromoethyl acetate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Acetic acid (2-bromoethyl) ester
A0023-25G A0023-500G
TCIAA0023-25GEA 310 NOK
TCIAA0023-25G TCIAA0023-500G
2-Bromoethyl acetate ≥98.0% (by GC)
2-Bromoethyl acetate
Formel: C₄H₇BrO₂
MW: 167 g/mol
Kokepunkt: 162°C
Smeltepunkt: –14 °C
Tetthet: 1,4623 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 71°C
MDL nummer: MFCD00000235
CAS-nummer: 927-68-4
EINECS: 213-159-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6772feda2508068160175edb3d3349f91a20131a&vid=6772feda2508068160175edb3d3349f91a20131a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %