4-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B3446-1G B3446-100MG
TCIAB3446-1GEA 1125 NOK
TCIAB3446-1G TCIAB3446-100MG
4-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrF₂O
MW: 221 g/mol
MDL nummer: MFCD03094459
CAS-nummer: 537013-51-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C