5-Bromo-2-fluorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
B2425-25G B2425-5G
TCIAB2425-25GEA 1300 NOK
TCIAB2425-25G TCIAB2425-5G
5-Bromo-2-fluorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₃BrFN
MW: 200,01 g/mol
Kokepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 75…80 °C
MDL nummer: MFCD00143424
CAS-nummer: 179897-89-3
FN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f7bfe139e5505e39b43af0806e1509ba344cb04&vid=3f7bfe139e5505e39b43af0806e1509ba344cb04&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C