4-Bromo-2-fluorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-Brom-4-cyan-3-fluorbenzene
B2745-25G B2745-5G
TCIAB2745-25GEA 1900 NOK
TCIAB2745-25G TCIAB2745-5G
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₃BrFN
MW: 200,01 g/mol
Kokepunkt: 238 - 239 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 71…73 °C
MDL nummer: MFCD00143264
CAS-nummer: 105942-08-3
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C