2-Amino-4-bromophenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Bromo-2-hydroxyaniline
A2271-25G A2271-5G
TCIAA2271-25GEA 1250 NOK
TCIAA2271-25G TCIAA2271-5G
2-Amino-4-bromophenol ≥98.0% (by GC)
2-Amino-4-bromophenol
Formel: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Smeltepunkt: 133°C
MDL nummer: MFCD00235171
CAS-nummer: 40925-68-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29d518c7c89711a3ee23b49db3351da4bb12fa15&vid=29d518c7c89711a3ee23b49db3351da4bb12fa15&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %