4'-Chloro-3'-nitroacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
4-Chloro-3-nitroacetophenone
C2321-25G
C2321-5G
TCIAC2321-25GEA
3275
NOK
TCIAC2321-25G
TCIAC2321-5G
4'-Chloro-3'-nitroacetophenone ≥98.0% (by GC)
4'-Chloro-3'-nitroacetophenone
Formel:
C₈H₆ClNO₃ MW: 199,59 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00007083 CAS-nummer: 5465-65-6 EINECS: 226-769-4 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Light yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 97.0 to 101.0 deg-C |