Benzyl chloroacetate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Benzyl 2-chloroacetate, Chloroacetic acid Benzyl ester
C1265-25G C1265-250G
TCIAC1265-25GEA 1150 NOK
TCIAC1265-25G TCIAC1265-250G
Benzyl chloroacetate ≥97.0% (by GC)
Benzyl chloroacetate
Formel: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Kokepunkt: 132°C
Tetthet: 1,2223 g/cm³ (4 °C)
MDL nummer: MFCD00157062
CAS-nummer: 140-18-1
EINECS: 205-400-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b2c76a691362060f8a53c5ecb434fa496253f2c&vid=7b2c76a691362060f8a53c5ecb434fa496253f2c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %