4-Chlorobutyl acetate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Acetic acid 4-chlorobutyl ester
A1098-25G A1098-250G
TCIAA1098-25GEA 475 NOK
TCIAA1098-25G TCIAA1098-250G
4-Chlorobutyl acetate ≥97.0% (by GC)
4-Chlorobutyl acetate
Formel: C₆H₁₁ClO₂
MW: 150,6 g/mol
Kokepunkt: 87°C
Tetthet: 1,1024 g/cm³ (0 °C)
Flash punkt: 64°C
MDL nummer: MFCD00001013
CAS-nummer: 6962-92-1
EINECS: 230-158-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7867f23316f33509f5e78a649512306343c46710&vid=7867f23316f33509f5e78a649512306343c46710&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %