2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
C1790-1G C1790-5G
TCIAC1790-1GEA 715 NOK
TCIAC1790-1G TCIAC1790-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
MW: 279,07 g/mol
Kokepunkt: 70 - 71 °C (0,5 -rr)
MDL nummer: MFCD00052912
CAS-nummer: 175205-54-6
FN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40eb8dd1f01e20ceeeb1fdef3e810b33dd45e171&vid=40eb8dd1f01e20ceeeb1fdef3e810b33dd45e171&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %