2-Chloro-4-methyl-5-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Chloro-5-nitro-4-picoline
C2021-1G C2021-5G
TCIAC2021-1GEA 435 NOK
TCIAC2021-1G TCIAC2021-5G
2-Chloro-4-methyl-5-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-4-methyl-5-nitropyridine
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
Kokepunkt: 91°C
MDL nummer: MFCD00010688
CAS-nummer: 23056-33-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03004ff78756a1e6213925df0536eedb9c14df4f&vid=03004ff78756a1e6213925df0536eedb9c14df4f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C