2-Chloro-5-methyl-3-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Chloro-3-nitro-5-picoline
C2022-1G C2022-5G
TCIAC2022-1GEA 405 NOK
TCIAC2022-1G TCIAC2022-5G
2-Chloro-5-methyl-3-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-5-methyl-3-nitropyridine
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
MDL nummer: MFCD02070020
CAS-nummer: 23056-40-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5586104a289c81657c032e08a0dbf43fc662a047&vid=5586104a289c81657c032e08a0dbf43fc662a047&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C