2-Chloro-6-methyl-5-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-Chloro-2-methyl-3-nitropyridine, 2-Chloro-5-nitro-6-picoline, 6-Chloro-3-nitro-2-picoline
C2434-1G C2434-5G
TCIAC2434-1GEA 365 NOK
TCIAC2434-1G TCIAC2434-5G
2-Chloro-6-methyl-5-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-6-methyl-5-nitropyridine
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
MDL nummer: MFCD00234160
CAS-nummer: 22280-60-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7555409ce04146635aa4dfdbec5f605e20f9efe&vid=b7555409ce04146635aa4dfdbec5f605e20f9efe&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C