2-Furonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Cyanofuran
C1648-25G C1648-5G
TCIAC1648-25GEA 2925 NOK
TCIAC1648-25G TCIAC1648-5G
2-Furonitrile ≥98.0% (by GC)
2-Furonitrile
Formel: C₅H₃NO
MW: 93,08 g/mol
Kokepunkt: 148°C
Tetthet: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 35°C
MDL nummer: MFCD00003223
CAS-nummer: 617-90-3
EINECS: 210-537-4
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a1498559e5326d72b1c1ad93c2f52477e543f60&vid=9a1498559e5326d72b1c1ad93c2f52477e543f60&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %