Norcamphor ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Oxonorbornane, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, Bicyclo[2.2.1]-2-heptanone, 2,5-Methanocyclohexanone, 2-Norbornanone
N0511-25G N0511-5G
TCIAN0511-25GEA 3975 NOK
TCIAN0511-25G TCIAN0511-5G
Norcamphor ≥98.0% (by GC)
Norcamphor
Formel: C₇H₁₀O
MW: 110.16
Kokepunkt: 55°C
Smeltepunkt: -88
Tetthet: 1.03
MDL nummer: MFCD00074823
CAS-nummer: 497-38-1
EINECS: 207-846-1
FN: 1325
ADR: 4.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b52e990ef37a1b1d25b3b948054ec5089738e954&vid=b52e990ef37a1b1d25b3b948054ec5089738e954&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 97.0 deg-C