Hydrocortisone ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
H0533-25G H0533-1G
TCIAH0533-25GEA 3250 NOK
TCIAH0533-25G TCIAH0533-1G
Hydrocortisone ≥98.0% (by HPLC)
Hydrocortisone
Formel: C₂₁H₃₀O₅
MW: 362,47 g/mol
Kokepunkt: 567 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 202…204 °C
Tetthet: 1,4 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00011654
CAS-nummer: 50-23-7
EINECS: 200-020-1
Merck Indeks: 14,04787
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +150 to +156 deg (C=1, Dioxane)
Solubility in hot Dioxane almost transparency