4-Nitrophenyl acetate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: P-Acetoxynitrobenzene, 1-Acetoxy-4-nitrobenzene
A0040-25G A0040-100G
TCIAA0040-25GEA 1700 NOK
TCIAA0040-25G TCIAA0040-100G
4-Nitrophenyl acetate ≥98.0% (by GC)
4-Nitrophenyl acetate
Formel: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Smeltepunkt: 76…79 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007326
CAS-nummer: 830-03-5
EINECS: 212-593-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a605faceb75b90112b338187ee4ac74bf4963365&vid=a605faceb75b90112b338187ee4ac74bf4963365&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency