2-Fluor-6-trifluormetylpyridin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
F0826-25G F0826-5G
TCIAF0826-25GEA 1700 NOK
TCIAF0826-25G TCIAF0826-5G
2-Fluor-6-trifluormetylpyridin ≥98.0% (by GC)
2-Fluor-6-trifluormetylpyridin
Formel: C₆H₃F₄N
MW: 165,09 g/mol
MDL nummer: MFCD03092901
CAS-nummer: 94239-04-0
EINECS: 428-100-3
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d15de23d6d6bdb51601a51fd6c11b82627dad473&vid=d15de23d6d6bdb51601a51fd6c11b82627dad473&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %