5-Fluoro-o-anisaldehyde ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Fluoro-2-anisaldehyde, 5-Fluoro-2-methoxybenzaldehyde
F0428-1G F0428-5G
TCIAF0428-1GEA 325 NOK
TCIAF0428-1G TCIAF0428-5G
5-Fluoro-o-anisaldehyde ≥97.0% (by GC)
5-Fluoro-o-anisaldehyde
Formel: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Kokepunkt: 118°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00143458
CAS-nummer: 19415-51-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2d2d82c333f537cdb2f690b5a616ca2b996d9ec&vid=d2d2d82c333f537cdb2f690b5a616ca2b996d9ec&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency