3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3-(Trifluoromethyl)benzyl cyanide
T2367-25G T2367-5G
TCIAT2367-25GEA 1125 NOK
TCIAT2367-25G TCIAT2367-5G
3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile ≥98.0% (by GC)
3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₆F₃N
MW: 185,15 g/mol
Kokepunkt: 93°C
Tetthet: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 48°C
MDL nummer: MFCD00001913
CAS-nummer: 2338-76-3
EINECS: 219-053-8
FN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=046fb2ec7d4a14853d44ab29971c6236d330f056&vid=046fb2ec7d4a14853d44ab29971c6236d330f056&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %