2-Fluoro-5-methoxybenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-Cyan-2-fluor-5-methoxybenzene
F0642-1G F0642-5G
TCIAF0642-1GEA 300 NOK
TCIAF0642-1G TCIAF0642-5G
2-Fluoro-5-methoxybenzonitrile ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-5-methoxybenzonitrile
Formel: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
MDL nummer: MFCD00142921
CAS-nummer: 127667-01-0
FN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d428d9910832353390cdccd1622c53910b0e175d&vid=d428d9910832353390cdccd1622c53910b0e175d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C