3-Fluoro-4-methoxybenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
F0671-1G F0671-5G
TCIAF0671-1GEA 300 NOK
TCIAF0671-1G TCIAF0671-5G
3-Fluoro-4-methoxybenzonitrile ≥98.0% (by GC)
3-Fluoro-4-methoxybenzonitrile
Formel: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
Kokepunkt: 98°C
MDL nummer: MFCD00215835
CAS-nummer: 331-62-4
FN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fdc6ca0073ec54275e8c4e8db11a90de5b7be19&vid=6fdc6ca0073ec54275e8c4e8db11a90de5b7be19&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C