4-Fluoro-3-methoxybenzonitrile
Leverandør: TCI
Danger
F0408-1G F0408-5G
TCIAF0408-1GEA 325 NOK
TCIAF0408-1G TCIAF0408-5G
4-Fluoro-3-methoxybenzonitrile
4-Fluoro-3-methoxybenzonitrile
Formel: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
MDL nummer: MFCD01569371
CAS-nummer: 243128-37-2
FN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30b3e05ff16d86e86e51a11013fefd6c370024ca&vid=30b3e05ff16d86e86e51a11013fefd6c370024ca&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 111.0 deg-C