3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,3-Di(trifluormethyl)-5-ethanoylbenzol, 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanone, 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
B1949-25G B1949-5G
TCIAB1949-25GEA 1025 NOK
TCIAB1949-25G TCIAB1949-5G
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone ≥98.0% (by GC)
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₁₀H₆F₆O
MW: 256,15 g/mol
Kokepunkt: 95 °C (15 -rr)
Tetthet: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 82°C
MDL nummer: MFCD00009910
CAS-nummer: 30071-93-3
EINECS: 250-023-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ba8f4fd67a07fd04941b6bd8b0de7256dff4b83&vid=3ba8f4fd67a07fd04941b6bd8b0de7256dff4b83&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %