3'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)-1-ethanone
F0366-25G F0366-5G
TCIAF0366-25GEA 1275 NOK
TCIAF0366-25G TCIAF0366-5G
3'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
3'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Formel: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Kokepunkt: 148°C
Smeltepunkt: 92 °C
MDL nummer: MFCD00026219
CAS-nummer: 455-91-4
EINECS: 207-253-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=baf05199fc60af2be52bcffb1b0280167eb316fb&vid=baf05199fc60af2be52bcffb1b0280167eb316fb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 93.0 deg-C