(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
Trimethoxy(3,3,3-trifluoropropyl)silane
T2720-25G
T2720-5G
TCIAT2720-25GEA
905
NOK
TCIAT2720-25G
TCIAT2720-5G
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane ≥98.0% (by GC)
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane
Formel:
F₃CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃ MW: 218,25 g/mol Kokepunkt: 144°C Tetthet: 1,137 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 38°C |
MDL nummer:
MFCD00039266 CAS-nummer: 429-60-7 EINECS: 207-059-3 FN: 1993 ADR: 3,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |