5-Iodo-α,α,α,α',α',α'-hexafluoro-m-xylene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Iodo-α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene, 1,3-Di(trifluormethyl)-5-iodbenzene, 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-iodobenzene, 1-Iodo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)iodobenzene
B1868-25G B1868-5G
TCIAB1868-25GEA 2325 NOK
TCIAB1868-25G TCIAB1868-5G
5-Iodo-α,α,α,α',α',α'-hexafluoro-m-xylene ≥98.0% (by GC)
5-Iodo-α,α,α,α',α',α'-hexafluoro-m-xylene
Formel: C₈H₃F₆I
MW: 340,01 g/mol
Kokepunkt: 172°C
Tetthet: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 74°C
MDL nummer: MFCD00040837
CAS-nummer: 328-73-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=905f9754eb499592b9960753ffe5e2d0cf7cbfa6&vid=905f9754eb499592b9960753ffe5e2d0cf7cbfa6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %