2,4,6-Tri(dimetylaminometyl)fenol ≥80.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Tris-2,6-dimethylaminomethylphenol, 2,6-Tris-N,N-dimethylaminomethylfenol, DMP-30, Epon® DMP-30 substitute
T0526-25G T0526-500G
TCIAT0526-25GEA 220 NOK
TCIAT0526-25G TCIAT0526-500G
2,4,6-Tri(dimetylaminometyl)fenol ≥80.0% (by GC)
2,4,6-Tri(dimetylaminometyl)fenol
Formel: C₁₅H₂₇N₃O
MW: 265,4 g/mol
Kokepunkt: 135°C
Tetthet: 0,974 g/cm³ (15 °C)
MDL nummer: MFCD00008330
CAS-nummer: 90-72-2
EINECS: 202-013-9
FN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cae4a8195c3e104bba3e90b46db0aa72fb8c25&vid=13cae4a8195c3e104bba3e90b46db0aa72fb8c25&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %