1-(3-Aminopropyl)imidazole ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: N-(3-Aminopropyl)-imidazole, Imidazole-1-propylamine, 1-(3-Aminopropyl)-1H-imidazole
A1185-25G A1185-500G A1185-100G
TCIAA1185-25GEA 395 NOK
TCIAA1185-25G TCIAA1185-500G TCIAA1185-100G
1-(3-Aminopropyl)imidazole ≥97.0% (by GC)
1-(3-Aminopropyl)imidazole
Formel: C₆H₁₁N₃
MW: 125,17 g/mol
Kokepunkt: 117°C
Flash punkt: 154°C
MDL nummer: MFCD00009819
CAS-nummer: 5036-48-6
EINECS: 225-730-9
FN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=590337d03d4baa8ec42d149a3755daa964547320&vid=590337d03d4baa8ec42d149a3755daa964547320&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %