3,3'-Diaminobenzidin ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Bifenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamin
D0077-25G D0077-5G
TCIAD0077-25GEA 1825 NOK
TCIAD0077-25G TCIAD0077-5G
3,3'-Diaminobenzidin ≥98.0% (by HPLC)
3,3'-Diaminobenzidin
Formel: C₁₂H₁₄N₄
MW: 214,27 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007725
CAS-nummer: 91-95-2
EINECS: 202-110-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d46f8a4c33e5095b1524d0a42e29c0987af93689&vid=d46f8a4c33e5095b1524d0a42e29c0987af93689&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C