(±)-2,5-Dimethyl-3-hexanol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D1969-25ML D1969-5ML
TCIAD1969-25MLEA 1425 NOK
TCIAD1969-25ML TCIAD1969-5ML
(±)-2,5-Dimethyl-3-hexanol ≥97.0% (by GC)
(±)-2,5-Dimethyl-3-hexanol
Formel: C₈H₁₈O
MW: 130.23 g/mol
Kokepunkt: 65°C
Smeltepunkt: -78
MDL nummer: MFCD00026452
CAS-nummer: 19550-07-3
EINECS: 243-152-5
FN: 1987
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed4831dc6871f19ff70538caf70d70f9405a3bbe&vid=ed4831dc6871f19ff70538caf70d70f9405a3bbe&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %