3-Phenyl-2-propyn-1-ol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3-Phenylprop-2-yn-1-ol
P1147-25G P1147-5G
TCIAP1147-25GEA 2900 NOK
TCIAP1147-25G TCIAP1147-5G
3-Phenyl-2-propyn-1-ol ≥97.0% (by GC)
3-Phenyl-2-propyn-1-ol
Formel: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Kokepunkt: 145°C
MDL nummer: MFCD00040914
CAS-nummer: 1504-58-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eba158888a3120d35fa0062b60e932716724a4c6&vid=eba158888a3120d35fa0062b60e932716724a4c6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %