3-Mercapto-1-hexanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Mercaptohexan-1-ol
M2168-25G M2168-5G
TCIAM2168-25GEA 2600 NOK
TCIAM2168-25G TCIAM2168-5G
3-Mercapto-1-hexanol ≥98.0% (by GC)
3-Mercapto-1-hexanol
Formel: C₆H₁₄OS
MW: 134,24 g/mol
Kokepunkt: 45°C
Tetthet: 0,9744 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00792515
CAS-nummer: 51755-83-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3400656ba98cfbd3c2fb038a5583eae2c8a0b5b5&vid=3400656ba98cfbd3c2fb038a5583eae2c8a0b5b5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %