1,4-Dithioerythritol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: DTE
D1320-25G D1320-5G
TCIAD1320-25GEA 5975 NOK
TCIAD1320-25G TCIAD1320-5G
1,4-Dithioerythritol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1,4-Dithioerythritol
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154,25 g/mol
Kokepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 82…83 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00063750
CAS-nummer: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35a9d2b070163d4eb658520aac57758d19d4664d&vid=35a9d2b070163d4eb658520aac57758d19d4664d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 86.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency