Carbazole ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C0032-25G C0032-500G C0032-100G
TCIAC0032-25GEA 310 NOK
TCIAC0032-25G TCIAC0032-500G TCIAC0032-100G
Carbazole ≥97.0% (by GC)
Carbazole
Formel: C₁₂H₉N
MW: 167,21 g/mol
Kokepunkt: 355 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 236 °C
Tetthet: 1,26 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00004960
CAS-nummer: 86-74-8
EINECS: 201-696-0
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 14,01790
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02f2c214e28850f1f72c502772974b93649d827e&vid=02f2c214e28850f1f72c502772974b93649d827e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Solubility in hot EtOH almost transparency