2-Heptanon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
H0037-500ML H0037-25ML
TCIAH0037-500MLEA 555 NOK
TCIAH0037-500ML TCIAH0037-25ML
2-Heptanon ≥98.0% (by GC)
2-Heptanone
Formel: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Kokepunkt: 151°C
Smeltepunkt: –36°C
Tetthet: 0,8111 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 42°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009513
CAS-nummer: 110-43-0
EINECS: 203-767-1
FN: 1110
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,04663
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e55993e592e22708c9e92618b34d4ea3fa8dc539&vid=d1c3c2c1ee35bcacd958d49a29fcb6e8179ea6de&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %