2-Heksanon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Methyl butyl ketone, Butyl methyl ketone
H0114-25ML H0114-500ML H0114-100ML
TCIAH0114-25MLEA 310 NOK
TCIAH0114-25ML TCIAH0114-500ML TCIAH0114-100ML
2-Heksanon ≥98.0% (by GC)
2-Heksanon
Formel: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Kokepunkt: 127°C
Smeltepunkt: -57°C
Tetthet: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 23°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009482
CAS-nummer: 591-78-6
EINECS: 209-731-1
FN: 1224
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,06033
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50fac589b5d45cc32cb1412ef7d64dc421dc049b&vid=770f12ffd7c84ff2c68b10aff25594649c08ea17&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %