3-Heksanon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
H0115-25ML H0115-5ML
TCIAH0115-25MLEA 1200 NOK
TCIAH0115-25ML TCIAH0115-5ML
3-Heksanon ≥98.0% (by GC)
3-Heksanon
Formel: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Kokepunkt: 123 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –55,4 °C
Tetthet: 0,8216 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 14°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009402
CAS-nummer: 589-38-8
EINECS: 209-645-4
FN: 1224
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73b0e726dc8cb5fcb2cacefb239528dc31c1eec5&vid=5f8cb2134e64dbe4bd3b988e7c4c7031ffa5a14b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %