3-Pentanon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Diethyl ketone
P0061-25ML P0061-500ML
TCIAP0061-25MLEA 220 NOK
TCIAP0061-25ML TCIAP0061-500ML
3-Pentanon ≥98.0% (by GC)
3-Pentanone
Formel: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Kokepunkt: 102°C
Smeltepunkt: -40
Flash punkt: 13°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009320
CAS-nummer: 96-22-0
EINECS: 202-490-3
FN: 1156
ADR: 3 II
Merck Indeks: 14,03121
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5cde5285f591fcaafe422022aa65b1a9e14c0a2&vid=9061b67330721befbebeddcd79b1addce5068875&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %