4-Heptanon ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
H0039-25ML H0039-500ML
TCIAH0039-25MLEA 220 NOK
TCIAH0039-25ML TCIAH0039-500ML
4-Heptanon ≥97.0% (by GC)
4-Heptanone
Formel: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Kokepunkt: 143°C
Smeltepunkt: –34 °C
Tetthet: 0,8116 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 37°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009403
CAS-nummer: 123-19-3
EINECS: 204-608-9
FN: 2710
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,03345
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97591482d39f80dbdbd4ead24cf735cc1299dd59&vid=85df453d64f3dcb378ae230a81ec34d9057087c1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %